Methyltrifluoracetat ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A17338.0B A17338.18 A17338.30
A17338.0BEA 636 EUR InStock
A17338.0B A17338.18 A17338.30
Methyltrifluoracetat ≥98%
Methyltrifluoracetat
Purity: 98+% CAS No.: 431-47-0 Molecular Formula: CF3CO2CH3 Formula Weight: 128.05 Flash Point: -18°(-0.4°F) Refractive Index: 1.2900 Odour: Pungent Melting Point: -78° Boiling Point: 43-44° Beilstein Reference: 1756070 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00000417
Formel: C₃H₃F₃O₂
MW: 128.05 g/mol
Siedepunkt: 43…44 °C
Melting Pt: –78 °C
Dichte: 1.283
Flash-Pt: –18 °C (–0.4 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000417
CAS-Nummer: 431-47-0
EINECS: 207-074-5
UN: 2924
ADR: 3 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge