Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Bis(2-ethoxyethyl)ether ≥99%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

A17478.0F A17478.AE A17478.AP
A17478.0FEA 145 EUR InStock
A17478.0F A17478.AE A17478.AP
Bis(2-ethoxyethyl)ether ≥99%
Bis(2-ethoxyethyl)ether
Purity: 99% CAS No.: 112-36-7 Molecular Formula: C8H18O3 Formula Weight: 162.23 Flash Point: 71°(160°F) Refractive Index: 1.4120 Odour: Weak Melting Point: -44° Boiling Point: 188-190° Beilstein Reference: 1699259 Merck Reference: 14,3118 MDL No.: MFCD00009254


Formel: C₈H₁₈O₃
MW: 162.23 g/mol
Siedepunkt: 188…190 °C
Melting Pt: –44 °C
Dichte: 0.909
Flash-Pt: 71 °C (160 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009254
CAS-Nummer: 112-36-7
EINECS: 203-963-7
Merck Index: 13,03145
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..