Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Bromkresolgrün Natriumsalz

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


A17503.06 A17503.14 A17503.22
A17503.06EA 30.7 EUR InStock
A17503.06 A17503.14 A17503.22
Bromkresolgrün Natriumsalz
Bromkresolgrün Natriumsalz
CAS No.: 62625-32-5 Molecular Formula: C21H13Br4NaO5S Formula Weight: 720.01 Melting Point: ca 230° dec. MDL No.: MFCD00148898


Formel: C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S
Melting Pt: ∼ 230 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00148898
CAS-Nummer: 62625-32-5
EINECS: 263-657-4
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge