Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Chromotrop 2R

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


A17519.14 A17519.22 AB115003.0025
A17519.14EA 45.1 EUR InStock
A17519.14 A17519.22 ABCRAB115003.0025
Chromotrop 2R
Chromotrop 2R
CAS No.: 4197-07-3 Molecular Formula: C16H10N2Na2O8S2 Formula Weight: 468.37 MDL No.: MFCD00003955


Formel: C₁₆H₁₀N₂Na₂O₈S₂
MW: 468.37 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003955
CAS-Nummer: 4197-07-3
EINECS: 224-085-0
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge