Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Polyethylenglycol 6.000

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


A17541.0B A17541.0I A17541.30
A17541.0BEA 68 EUR InStock
A17541.0B A17541.0I A17541.30
Polyethylenglycol 6.000
Polyethylenglycol 6.000
CAS No.: 25322-68-3 Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH Odour: Odourless pH: 5-7 Melting Point: 60-63° Merck Reference: 14,7568 MDL No.: MFCD01779614


Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 6000 g/mol
Siedepunkt: ∼250 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 60…63 °C
Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01779614
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 203-473-3
Merck Index: 14,7568
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge