Dicinnamylidenaceton ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
A17568.06
A17568.06EA 31.4 EUR InStock
A17568.06
Dicinnamylidenaceton ≥97%
Dicinnamalacetone
Purity: 98% CAS No.: 622-21-9 Molecular Formula: C21H18O Formula Weight: 286.37 Melting Point: 141-143° MDL No.: MFCD00004792
Formel: C₂₁H₁₈O
MDL Number: MFCD00004792
CAS-Nummer: 622-21-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge