8-Hydroxyjulolidine 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A17692.03 A17692.06
A17692.03EA 64.6 EUR InStock
A17692.03 A17692.06
8-Hydroxyjulolidine 97%
8-Hydroxyjulolidine
Purity: 97% CAS No.: 41175-50-2 Molecular Formula: C12H15NO Formula Weight: 189.26 Melting Point: 132-135° Beilstein Reference: 1530423 MDL No.: MFCD00006918
Formel: C₁₂H₁₅NO
Melting Pt: 132…135 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006918
CAS-Nummer: 41175-50-2
EINECS: 255-247-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge