m-Tolylessigsäure ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A17743.09 A17743.18 A17743.30
A17743.09EA 33.8 EUR InStock
A17743.09 A17743.18 A17743.30
m-Tolylessigsäure ≥99%
m-Tolylessigsäure
Purity: 99% CAS No.: 621-36-3 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Melting Point: 62-66° Beilstein Reference: 2043549
Formel: (C₆H₄(CH₃))CH₂COOH
Siedepunkt: 120…123 °C (26 mmHg)
Melting Pt: 62…66 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004340
CAS-Nummer: 621-36-3
EINECS: 210-683-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge