Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Nitron 95%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


A17809.06
A17809.06EA 56.4 EUR InStock
A17809.06
Nitron 95%
Nitron
Purity: 95% CAS No.: 2218-94-2 Molecular Formula: C20H16N4 Formula Weight: 312.38 Melting Point: ca 185° dec. MDL No.: MFCD00005174


Formel: C₂₀H₁₆N₄
Melting Pt: ∼ 185 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005174
CAS-Nummer: 2218-94-2
EINECS: 218-724-2
Merck Index: 14,6613
Order Now

 

PRODUKT

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge