2-Amino-2-methylpropanol, (max. 5% H₂O) 95%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A17814.0F A17814.AE A17814.AP
A17814.0FEA 130 EUR InStock
A17814.0F A17814.AE A17814.AP
2-Amino-2-methylpropanol, (max. 5% H₂O) 95%
AMP (2-Amino-2-methylpropanol)
Purity: 95% CAS No.: 124-68-5 Molecular Formula: C4H11NO Formula Weight: 89.14 Flash Point: 67°(152°F) Refractive Index: 1.4455 Odour: Amine-like pH: 11.3 Melting Point: 24-28° Boiling Point: 164-166° Beilstein Reference: 505979 Merck Reference: 14,449 MDL No.: MFCD00008051
Formel: (CH₃)₂C(NH₂)CH₂OH
Siedepunkt: 164…166 °C
Melting Pt: 24…28 °C
Dichte: 0,934
Flash-Pt: 67 °C (152 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008051
CAS-Nummer: 124-68-5
EINECS: 204-709-8
Merck Index: 14,449
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge