Dehydroacetsäure ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
Dehydroacetsäure ≥98%
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Dehydroacetic acid, 98% 1 * 250 g A17827.30 1 * 250 g
Hersteller-Artikelnummer:: A17827.30
Lokale Artikelnummer:: ALFAA17827.30
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
WEITERE INFORMATIONEN
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder