o-Tolidin ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A17837.14 A17837.22
A17837.14EA 76.5 EUR InStock
A17837.14 A17837.22
o-Tolidin ≥98%
o-Tolidin
Purity: 98% CAS No.: 119-93-7 Molecular Formula: C14H16N2 Formula Weight: 212.30 Flash Point: 244°(471°F) Melting Point: 128-132° Boiling Point: 300-301° Merck Reference: 14,9514 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00014773
Formel: [-C₆H₃(CH₃)-₄-NH₂]₂
MW: 212.29 g/mol
Siedepunkt: 300…301 °C
Melting Pt: 128…132 °C
Dichte: ∼1.234 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 244 °C (471 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014773
CAS-Nummer: 119-93-7
EINECS: 204-358-0
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,09651
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge