2-Chlor-m-xylol ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A17867.14 A17867.22 A17867.36
A17867.14EA 64.5 EUR InStock
A17867.14 A17867.22 A17867.36
2-Chlor-m-xylol ≥98%
2-Chlor-m-xylol
Purity: 98% CAS No.: 6781-98-2 Molecular Formula: C8H9Cl Formula Weight: 140.61 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.5270 Melting Point: -36° Boiling Point: 182-183° Beilstein Reference: 2040954 MDL No.: MFCD00000565
Formel: C₈H₉Cl
MW: 140.61 g/mol
Siedepunkt: 182…183 °C
Melting Pt: –36 °C
Dichte: 1.061
Flash-Pt: 63 °C (145 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000565
CAS-Nummer: 6781-98-2
EINECS: 229-843-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge