Lithiumacetat Dihydrat ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
A17921.0B A17921.30
A17921.0BEA 185 EUR InStock
A17921.0B A17921.30
Lithiumacetat Dihydrat ≥99%
Lithiumacetat Dihydrat
Purity: 99% CAS No.: 6108-17-4 Molecular Formula: LiOOCCH3.2H2O Formula Weight: 102.01 (65.98anhy) Melting Point: 54-57° Beilstein Reference: 3564320 Merck Reference: 14,5521 MDL No.: MFCD00066949
Formel: H₃CCOOLi·2H₂O
MW: 102.02 g/mol
Melting Pt: 54…57 °C
Dichte: 1.300
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066949
CAS-Nummer: 6108-17-4
EINECS: 208-914-3
Merck Index: 13,05543
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge