Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Triethylammoniumbromid 98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

A17926.22 A17926.36
A17926.22EA 39.4 EUR InStock
A17926.22 A17926.36
Triethylammoniumbromid 98%
Triethylammonium bromide
Triethylamine hydrobromide is used to prepare dimethyl -alfa-diethylaminomaleate by reacting with dimethyl acetylenedicarbosylate. It is involved in the preparation of triphenylpropargylphosphonium bromide.

Purity: 98% CAS No.: 636-70-4 Molecular Formula: C16H15N.HBr Formula Weight: 182.10 Odour: Amine-like Melting Point: ca 250° dec. MDL No.: MFCD00054287


Formel: C₆H₁₅N·HBr
MW: 182.1 g/mol
Melting Pt: ∼ 250 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00054287
CAS-Nummer: 636-70-4
EINECS: 211-263-8
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge