6-Methyl-2-thiouracil ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A17982.18 A17982.30 A17982.A1
A17982.18EA 20.4 EUR InStock
A17982.18 A17982.30 A17982.A1
6-Methyl-2-thiouracil ≥98%
6-Methyl-2-thiouracil
Purity: 98% CAS No.: 56-04-2 Molecular Formula: C5H6N2OS Formula Weight: 142.18 Melting Point: ca 329° dec. Beilstein Reference: 115648 Merck Reference: 14,6128 MDL No.: MFCD00006040
Formel: C₅H₆N₂OS
MW: 142.18 g/mol
Siedepunkt: 351
Melting Pt: ∼ 329 °C (Zers.)
Dichte: 1.519 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006040
CAS-Nummer: 56-04-2
EINECS: 200-252-3
Merck Index: 14,6128
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge