4-Phenoxybenzoesäure ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A17998.14 A17998.22
A17998.14EA 79.1 EUR InStock
A17998.14 A17998.22
4-Phenoxybenzoesäure ≥99%
4-Phenoxybenzoesäure
Purity: 99% CAS No.: 2215-77-2 Molecular Formula: C13H10O3 Formula Weight: 214.22 Melting Point: 160-164° Beilstein Reference: 2212463
Formel: C₁₃H₁₀O₃
Melting Pt: 160…164 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002539
CAS-Nummer: 2215-77-2
EINECS: 218-682-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge