2-Methoxyphenylisocyanat ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A18075.06 A18075.14
A18075.06EA 44.3 EUR InStock
A18075.06 A18075.14
2-Methoxyphenylisocyanat ≥98%
2-Methoxyphenylisocyanat
Purity: 98% CAS No.: 700-87-8 Molecular Formula: C8H7NO2 Formula Weight: 149.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5414 Odour: Pungent Boiling Point: 94-96°/10mm Beilstein Reference: 387700 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00002004
Formel: C₈H₇NO₂
Siedepunkt: 94…96 °C (10 mmHg)
Dichte: 1,122
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
MDL Number: MFCD00002004
CAS-Nummer: 700-87-8
EINECS: 211-853-5
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge