Carboxymethylcellulose Natriumsalz
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
A18105.0E A18105.36
A18105.0EEA 226 EUR InStock
A18105.0E A18105.36
Carboxymethylcellulose Natriumsalz
Carboxymethyl cellulose sodium salt
CAS No.: 9004-32-4 Melting Point: 300° Merck Reference: 14,1829 MDL No.: MFCD00081472
Formel: [C₆H₇O₂(OH)x(OCH₂COONa)y]n
Melting Pt: >300 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081472
CAS-Nummer: 9004-32-4
Merck Index: 14,1829
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge