4-Phenylbuttersäure ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A18115.14 A18115.22 A18115.36
A18115.14EA 41.6 EUR InStock
A18115.14 A18115.22 A18115.36
4-Phenylbuttersäure ≥99%
4-Phenylbuttersäure
Purity: 99% CAS No.: 1821-12-1 Molecular Formula: C6H5(CH2)3CO2H Formula Weight: 164.20 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 49-53° Boiling Point: 165°/10mm Beilstein Reference: 638180 MDL No.: MFCD00004403
Formel: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164.2 g/mol
Siedepunkt: 165 °C (10 mmHg)
Melting Pt: 49…53 °C
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004403
CAS-Nummer: 1821-12-1
EINECS: 217-341-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge