Stabilization:
Stabilisiert mit Kupfer
A18124.06
A18124.06EA
62.9
EUR
InStock
A18124.06
Tribromfluormethan ≥99% stabilisiert
Tribromfluormethan
Stabilized with copper
Purity: 99%
CAS No.: 353-54-8
Molecular Formula: CBr3F
Formula Weight: 270.72
Flash Point: None
Refractive Index: 1.5255
Melting Point: -74°
Boiling Point: 106-107°
Beilstein Reference: 1732796
MDL No.: MFCD00000366