Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Chlor-2-nitroanilin ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

A18143.0B A18143.0I A18143.30
A18143.0BEA 424 EUR InStock
A18143.0B A18143.0I A18143.30
4-Chlor-2-nitroanilin ≥98%
4-Chlor-2-nitroanilin
Purity: 98% CAS No.: 89-63-4 Molecular Formula: C6H5ClN2O2 Formula Weight: 172.57 Flash Point: 191°(375°F) Odour: Weak, characteristic Beilstein Reference: 512436 UN No.: 2237 MDL No.: MFCD00007836


Formel: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172.57 g/mol
Melting Pt: 114…118 °C
Dichte: 1.37
Flash-Pt: 191 °C (375 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007836
CAS-Nummer: 89-63-4
EINECS: 201-925-4
UN: 2237
ADR: 6.1 III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge