N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilylamin 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A18149.14 A18149.22
A18149.14EA 51.7 EUR InStock
A18149.14 A18149.22
N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilylamin 98%
N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilylamin
Purity: 98% CAS No.: 996-50-9 Molecular Formula: (CH3)3SiN(CH2CH3)2 Formula Weight: 145.32 Flash Point: 10°(50°F) Refractive Index: 1.4110 Odour: Amine-like Melting Point: -10° Boiling Point: 125-126° Beilstein Reference: 635718 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00009040
Formel: C₇H₁₉NSi
Siedepunkt: 125…126 °C
Melting Pt: –10 °C
Dichte: 0,760
Flash-Pt: 10 °C (50 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009040
CAS-Nummer: 996-50-9
EINECS: 213-637-6
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge