2-Amino-6-chlorpurin 99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
A18195.06 A18195.14 A18195.03
A18195.06EA 108 EUR InStock
A18195.06 A18195.14 A18195.03
2-Amino-6-chlorpurin 99%
2-Amino-6-chlorpurin
Purity: 99% CAS No.: 10310-21-1 Molecular Formula: C5H4ClN5 Formula Weight: 169.57 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 9626
Formel: C₅H₄ClN₅
Melting Pt: >300 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075252
CAS-Nummer: 10310-21-1
EINECS: 233-686-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge