Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Butylzinnhydroxidoxid 95%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

A18290.22 A18290.36
A18290.22EA 66.9 EUR InStock
A18290.22 A18290.36
Butylzinnhydroxidoxid 95%
Butylzinnhydroxidoxid
Purity: 95% CAS No.: 2273-43-0 Molecular Formula: CH3(CH2)3Sn(=O)OH Formula Weight: 208.81 UN No.: 3146 MDL No.: MFCD00013927


Formel: C₄H₁₀O₂Sn
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013927
CAS-Nummer: 2273-43-0
EINECS: 218-880-1
UN: 3146
ADR: 6.1,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge