Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Rhodanin ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

A18293.14 A18293.22 A18293.36
A18293.14EA 50 EUR InStock
A18293.14 A18293.22 A18293.36
Rhodanin ≥98%
Rhodanin
Purity: 98+% CAS No.: 141-84-4 Molecular Formula: C3H3NOS2 Formula Weight: 133.19 Odour: Odourless Melting Point: 166-171° Beilstein Reference: 110701 Merck Reference: 14,8184 MDL No.: MFCD00005488


Formel: C₃H₃NOS₂
Melting Pt: 166…171 °C
Dichte: 0,868
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005488
CAS-Nummer: 141-84-4
EINECS: 205-505-1
Merck Index: 14,8184
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge