Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Fluorphenylisothiocyanat ≥97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

A18314.06 A18314.14
A18314.06EA 46 EUR InStock
A18314.06 A18314.14
2-Fluorphenylisothiocyanat ≥97%
2-Fluorphenylisothiocyanat
Purity: 97% CAS No.: 38985-64-7 Molecular Formula: C7H4FNS Formula Weight: 153.18 Flash Point: 97°(206°F) Refractive Index: 1.6254 Boiling Point: 103-104°/12mm Beilstein Reference: 4176581 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00004800


Formel: C₇H₄FNS
Siedepunkt: 103…104 °C (12 mmHg)
Melting Pt: 24…26 °C
Dichte: 1,248
Flash-Pt: 97 °C (206 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004800
CAS-Nummer: 38985-64-7
EINECS: 254-237-1
UN: 2922
ADR: 8,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge