Sudan III
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
A18318.22 A18318.14 A18318.36
A18318.22EA 56.2 EUR InStock
A18318.22 A18318.14 A18318.36
Sudan III
Sudan III
CAS No.: 85-86-9 Molecular Formula: C22H16N4O Formula Weight: 352.40 Melting Point: ca 200° dec. Beilstein Reference: 931185 Merck Reference: 14,8884 MDL No.: MFCD00003905
Formel: C₂₂H₁₆N₄O
Melting Pt: ∼ 200 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003905
CAS-Nummer: 85-86-9
EINECS: 201-638-4
Merck Index: 14,8884
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge