Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Erbium(III)oxalat Decahydrat 99.9%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

A18420.06 A18420.14 A18420.22
A18420.06EA 21 EUR InStock
A18420.06 A18420.14 A18420.22
Erbium(III)oxalat Decahydrat 99.9%
Erbium(III)oxalat Decahydrat
Purity: 99.9% CAS No.: 30618-31-6 Molecular Formula: C6Er2O12.10H2O Formula Weight: 778.73 (598.58anhy) UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00150142


Formel: C₆Er₂O₁₂·10H₂O
MW: 778.73 g/mol (598.58 anhy)
Dichte: 2.64
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150142
CAS-Nummer: 30618-31-6
EINECS: 212-764-4
ADR: 6.1 III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge