Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

trans-2-Hexenylacetat ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

A18786.09 A18786.18 A18786.30
A18786.09EA 23.5 EUR InStock
A18786.09 A18786.18 A18786.30
trans-2-Hexenylacetat ≥98%
trans-2-Hexenylacetat
Purity: 98% CAS No.: 2497-18-9 Molecular Formula: C8H14O2 Formula Weight: 142.20 Flash Point: 58°(136°F) Refractive Index: 1.4270 Boiling Point: 165-166° Beilstein Reference: 1721851 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00009474


Formel: C₈H₁₄O₂
MW: 142.20 g/mol
Siedepunkt: 165…166 °C
Dichte: 0.900
Flash-Pt: 58 °C (136 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009474
CAS-Nummer: 2497-18-9
EINECS: 219-680-7
ADR: 3 III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge