(±)-γ-Valerolacton ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A18872.14 A18872.22 A18872.36
A18872.14EA 27 EUR InStock
A18872.14 A18872.22 A18872.36
(±)-γ-Valerolacton ≥98%
(±)-γ-Valerolacton
Purity: 98+% CAS No.: 108-29-2 Molecular Formula: C5H8O2 Formula Weight: 100.12 Flash Point: 81°(178°F) Refractive Index: 1.4330 Odour: Pleasant Melting Point: -31° Boiling Point: 207-208° Beilstein Reference: 80420 MDL No.: MFCD00005400
Formel: C₅H₈O₂
MW: 100.12 g/mol
Siedepunkt: 207…208 °C
Melting Pt: –31 °C
Dichte: 1.052
Flash-Pt: 81 °C (178 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005400
CAS-Nummer: 108-29-2
EINECS: 203-569-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge