(4,5-Dimethoxy-2-nitrophenyl)essigsäure ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A18884.03 A18884.06
A18884.03EA 56.8 EUR InStock
A18884.03 A18884.06
(4,5-Dimethoxy-2-nitrophenyl)essigsäure ≥97%
(4,5-Dimethoxy-2-nitrophenyl)essigsäure
Purity: 97% CAS No.: 73357-18-3 Molecular Formula: C10H11NO6 Formula Weight: 241.20 Melting Point: 206-208° MDL No.: MFCD00118466
Formel: C₁₀H₁₁NO₆
Melting Pt: 206…208 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00118466
CAS-Nummer: 73357-18-3
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge