(±)-3-Methylvaleriansäure ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A18886.06 A18886.14 A18886.22
A18886.06EA 33.9 EUR InStock
A18886.06 A18886.14 A18886.22
(±)-3-Methylvaleriansäure ≥99%
(±)-3-Methylvaleriansäure
Purity: 99% CAS No.: 105-43-1 Molecular Formula: C6H12O2 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.4160 Odour: Unpleasant Melting Point: -42° Boiling Point: 196-198° Beilstein Reference: 1720696 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00002729
Formel: C₆H₁₂O₂
Siedepunkt: 196…198 °C
Melting Pt: –42 °C
Dichte: 0,930
Flash-Pt: 85 °C (185 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002729
CAS-Nummer: 105-43-1
EINECS: 203-297-7
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge