2-Acrylamido-2-methylpropansulfonsäure ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A18924.0B A18924.18 A18924.30
A18924.0BEA 101 EUR InStock
A18924.0B A18924.18 A18924.30
2-Acrylamido-2-methylpropansulfonsäure ≥98%
2-Acrylamido-2-methylpropansulfonsäure
Purity: 98% CAS No.: 15214-89-8 Molecular Formula: C7H13NO4S Formula Weight: 207.25 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 195° dec. Beilstein Reference: 1946464 UN No.: 2585 MDL No.: MFCD00007522
Formel: C₇H₁₃NO₄S
MW: 207.25 g/mol
Melting Pt: ∼ 195 °C (Zers.)
Dichte: 1.10
MDL Number: MFCD00007522
CAS-Nummer: 15214-89-8
EINECS: 239-268-0
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge