Isobutylisothiocyanat ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A18932.06 A18932.14
A18932.06EA 35 EUR InStock
A18932.06 A18932.14
Isobutylisothiocyanat ≥97%
Isobutylisothiocyanat
Purity: 97% CAS No.: 591-82-2 Molecular Formula: (CH3)2CHCH2NCS Formula Weight: 115.20 Flash Point: 24°(75°F) Refractive Index: 1.4980 Odour: Pungent Boiling Point: 160-162° Beilstein Reference: 1740371 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00022062
Formel: C₅H₉NS
Siedepunkt: 160…162 °C
Dichte: 0,940
Flash-Pt: 24 °C (75 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00022062
CAS-Nummer: 591-82-2
EINECS: 209-733-2
UN: 2924
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge