Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Chlor-2-methyl-2-propanol ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


A18978.14 A18978.22
A18978.14EA 58.3 EUR InStock
A18978.14 A18978.22
1-Chlor-2-methyl-2-propanol ≥98%
1-Chlor-2-methyl-2-propanol
Purity: 98% CAS No.: 558-42-9 Molecular Formula: C4H9ClO Formula Weight: 108.57 Flash Point: 38°(100°F) Refractive Index: 1.4400 Boiling Point: 124-128° Beilstein Reference: 1697054 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00021807


Formel: C₄H₉ClO
Dichte: 1,058
MDL Number: MFCD00021807
CAS-Nummer: 558-42-9
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge