Tetrahydro-4H-pyran-4-on ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A19010.14 A19010.03 A19010.06
A19010.14EA 354 EUR InStock
A19010.14 A19010.03 A19010.06
Tetrahydro-4H-pyran-4-on ≥98%
Tetrahydro-4H-pyran-4-on
Purity: 98% CAS No.: 29943-42-8 Molecular Formula: C5H8O2 Formula Weight: 100.12 Flash Point: 62°(144°F) Refractive Index: 1.4530 Boiling Point: 165-167° Beilstein Reference: 106463 MDL No.: MFCD00006581
Formel: C₅H₈O₂
MW: 100.12 g/mol
Siedepunkt: 165…167 °C
Dichte: 1.084
Flash-Pt: 62 °C (144 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006581
CAS-Nummer: 29943-42-8
EINECS: 249-967-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge