(±)-β-Citronellol 95%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A19016.22 A19016.36
A19016.22EA 36 EUR InStock
A19016.22 A19016.36
(±)-β-Citronellol 95%
(±)-β-Citronellol
Purity: 95% CAS No.: 106-22-9 Molecular Formula: C10H20O Formula Weight: 156.27 Flash Point: 98°(208°F) Refractive Index: 1.4575 Odour: Pleasant Melting Point: -20° Boiling Point: 221-222° Beilstein Reference: 1721507 Merck Reference: 14,2330 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00002935
Formel: C₁₀H₂₀O
MW: 156.27 g/mol
Siedepunkt: 221…222 °C
Melting Pt: < –20 °C
Dichte: 0.858
Flash-Pt: 98 °C (208 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002935
CAS-Nummer: 106-22-9
EINECS: 203-375-0
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02354
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge