(R)-(-)-β-Aminophenethylalkohol ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A19030.03 A19030.06 A19030.14
A19030.03EA 30 EUR InStock
A19030.03 A19030.06 A19030.14
(R)-(-)-β-Aminophenethylalkohol ≥98%
(R)-(-)-β-Aminophenethylalkohol
Purity: 98% CAS No.: 56613-80-0 Molecular Formula: C8H11NO Formula Weight: 137.18 Melting Point: 76-78° Beilstein Reference: 2935848
Formel: C₈H₁₁NO
Melting Pt: 76…78 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008062
CAS-Nummer: 56613-80-0
EINECS: 260-287-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge