O-Methylhydroxylamin Hydrochlorid ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A19188.06 A19188.14
A19188.06EA 87.4 EUR InStock
A19188.06 A19188.14
O-Methylhydroxylamin Hydrochlorid ≥98%
O-Methylhydroxylamin Hydrochlorid
Purity: 98+% CAS No.: 593-56-6 Molecular Formula: CH3ONH2.HCl Formula Weight: 83.52 Melting Point: ca 148° dec. Beilstein Reference: 3589723 Merck Reference: 14,5989 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00012951
Formel: CH₆ClNO
Melting Pt: ∼ 148 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012951
CAS-Nummer: 593-56-6
EINECS: 209-798-7
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,5989
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge