Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Farnesol (Isomerengemisch) 96%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

A19316.06 A19316.14 A19316.22
A19316.06EA 20.8 EUR InStock
A19316.06 A19316.14 A19316.22
Farnesol (Isomerengemisch) 96%
Farnesol (Isomerengemisch)
Purity: 96% CAS No.: 4602-84-0 Molecular Formula: C15H26O Formula Weight: 222.37 Flash Point: 146°(295°F) Refractive Index: 1.4890 Odour: Pleasant Boiling Point: 159-160°/10mm Beilstein Reference: 1763926 Merck Reference: 14,3937 MDL No.: MFCD00002918


Formel: C₁₅H₂₆O
MW: 222.37 g/mol
Siedepunkt: 159…160 °C (10 mmHg)
Dichte: 0.887
Flash-Pt: 146 °C (295 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002918
CAS-Nummer: 4602-84-0
EINECS: 225-004-1
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge