Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ethyl-3-thiopheneacetate 98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


A19694.06 A19694.14 A19694.22
A19694.06EA 47.5 EUR InStock
A19694.06 A19694.14 A19694.22
Ethyl-3-thiopheneacetate 98%
Ethyl-3-thiopheneacetate
Purity: 98% CAS No.: 37784-63-7 Molecular Formula: C8H10O2S Formula Weight: 170.23 Flash Point: 103°(217°F) Refractive Index: 1.5100 Boiling Point: 110-114°/6mm Beilstein Reference: 122555 MDL No.: MFCD00005472


Formel: C₈H₁₀O₂S
Siedepunkt: 110…114 °C (6 mmHg)
Dichte: 1,137
Flash-Pt: 103 °C (217 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005472
CAS-Nummer: 37784-63-7
EINECS: 253-665-6
Order Now

 

PRODUKT

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge