5-Chloro-2-mercaptobenzimidazole ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A19852.06
A19852.06EA 58.6 EUR InStock
A19852.06
5-Chloro-2-mercaptobenzimidazole ≥98%
5-Chloro-2-mercaptobenzimidazole
Purity: 98% CAS No.: 25369-78-2 Molecular Formula: C7H5ClN2S Formula Weight: 184.64 Melting Point: 298-302° UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD01658762
Formel: C₇H₅ClN₂S
Melting Pt: 298…302 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01658762
CAS-Nummer: 25369-78-2
EINECS: 246-903-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge