3-Nonanon ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A19878.22 A19878.14
A19878.22EA 151 EUR InStock
A19878.22 A19878.14
3-Nonanon ≥98%
3-Nonanon
Purity: 98% CAS No.: 925-78-0 Molecular Formula: C9H18O Formula Weight: 142.24 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.4200 Melting Point: -8° Boiling Point: 187-188° Beilstein Reference: 1700447 MDL No.: MFCD00009541
Formel: C₉H₁₈O
Siedepunkt: 187…188 °C
Melting Pt: –8 °C
Dichte: 0,825
Flash-Pt: 63 °C (145 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009541
CAS-Nummer: 925-78-0
EINECS: 213-125-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge