Heparin-Natriumsalz, fest
Lieferant: APPLICHEM LIFESCIENCE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
A3004.0005
A3004.0005EA 424 EUR InStock
A3004.0005
Heparin-Natriumsalz, fest
Heparin sodium salt
MDL Number: MFCD00081689
CAS-Nummer: 9041-08-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
State of Matter Solid
Origin Porcine mucosa
Storage Store at Room Temperature
Assay Min. 150 I.U./mg
Solubility (1%; H2O) Clear, Colorless
pH (1%; H2O; 20 °C) 5,5 - 8,0
Heavy metals (as Pb) Max. 0,003%
Loss on drying Max. 8%
Sodium (Na) 9,5 - 12,5%
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge