Acrylamid-Bisacrylamid (19:1) 40% aqueous solution
Lieferant: APPLICHEM LIFESCIENCE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A3658.1000
A3658.1000EA 151 EUR InStock
A3658.1000
Acrylamid-Bisacrylamid (19:1) 40% aqueous solution
Acrylamid-Bis (32:1)
Dichte: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00080848
UN: 3426
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge