L(+)-Histidin Hydrochlorid Monohydrat
Lieferant: APPLICHEM LIFESCIENCE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
A3733.0100
A3733.0100EA 42.7 EUR InStock
A3733.0100
L(+)-Histidin Hydrochlorid Monohydrat
L(+)-Histidin Hydrochlorid Monohydrat
Formel: C₆H₉N₃O₂·HCl·H₂O
MW: 209.63 g/mol
Melting Pt: 259
Dichte: 1.485 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00151027
CAS-Nummer: 5934-29-2
EINECS: 211-438-9
Merck Index: 13,04741
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=561d2381f930afe618f78d680790ea9a43f6596c&vid=561d2381f930afe618f78d680790ea9a43f6596c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge