Naphthol AS-D-chloracetat
Lieferant: APPLICHEM LIFESCIENCE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
A4454.0001
A4454.0001EA 88.4 EUR InStock
A4454.0001
Naphthol AS-D-chloracetat
Naphthol AS-D-chloracetat
Formel: C₂₀H₁₆ClNO₃
CAS-Nummer: 35245-26-2
EINECS: 252-463-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge