DNA-Leiter, 100 bp
Lieferant: APPLICHEM LIFESCIENCE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
A5191.0025
A5191.0025EA 373 EUR InStock
A5191.0025
DNA-Leiter, 100 bp
Elektrophorese-Reagenzien Molekulargewichtsmarker
Diese DNA-Leiter ist ideal, um die Größe doppelsträngiger DNA im Bereich von 100 bis 1.000 Basenpaaren zu bestimmen. Die Leiter besteht aus zehn Fragmenten mit einer Größe von 100 bis 1.000 bp in 100 bp-Schritten. Das 500 bp-Fragment ist in erhöhter Intensität vorhanden, um eine leichte Identifizierung zu ermöglichen. Alle Fragmente haben ein stumpfes Ende.
Der Marker wird in Lagerpuffer (10 mM Tris · HCl (pH 7,8), 10 mM NaCl, 1 mM EDTA) in einer Konzentration von 0,2 mg/ml geliefert. Die empfohlene Menge an Größenmarker zum Aufbringen auf das Gel beträgt 0,4 bis 0,6 µg (2 bis 3 µl) pro Bahn.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge