G418 Disulfat Lösung
Lieferant: APPLICHEM LIFESCIENCE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
A6798.0020 A6798.0050
A6798.0020EA 119 EUR InStock
A6798.0020 A6798.0050
G418 Disulfat Lösung
G418 disulphate
G418-Disulfat wird als gebrauchsfertige sterile Lösung geliefert.
Konzentration: 50 mg/ml
Formel: C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂
MW: 692.72 g/mol
MDL Number: MFCD00058314
CAS-Nummer: 108321-42-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge